Learn More
Brady™ Safety Sign without Text - No Access for Unauthorized Persons
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
100 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Improves workplace safety
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | PIC 209-DIA 100-B7527 |
| Materiale | Polypropylene |
| Diametro (sistema metrico) | 100 mm |
| Forma | Round |
| Colore | Red on White |