Learn More
Bollé Safety Universal Smoke Safety Glasses
Codice prodotto. 13108766
Click to view available options
:
with Flexible Bridge & Pivoting Temples Polycarbonate/Tpr Low Energy Impact 45M/S Risk F
Codice prodotto. 13108766
Marca: Bollé Safety UNIPSF
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The wrap-around UNIVERSAL model adapts to all face shapes thanks to its B-Flex bridge and pivoting temples.
extreme temperature impact risk T grey anti-scratch & anti-fog, made to EN166 Universal