Learn More
asecos™ Cabinet for Acids and Alkalis SL-CLASSIC
Codice prodotto. 12643515 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Dimensioni interne (L x P x A):
570 x 485 x 914 mm
570 x 485 x 1869 mm
N. di ripiani:
4
6
8
None
Dimensione della confezione:
Pezzo
For indoor use only
Codice prodotto. 12643515
Marca: asecos™ 3061200130615
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For indoor use only
Safe and approved storage of aggressive, non flammable hazardous materials in working areas.
Safe and approved storage of aggressive, non flammable hazardous materials in working areas
Function / construction
  • Robust construction and longevity: cabinet body made of powder-coated sheet steel, safety elements assembled outside the storage compartment for increased protection against corrosion
  • Two in one: two hermetically separated storage compartments allow the isolated storage of acids and bases in one cabinet
  • No unauthorised use: doors lockable with profile cylinder (integration in an existing locking system possible)
  • Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
  • ventilation: integrated metal-free air ducts ready for connection to a technical exhaust system with only one extraction air inlet
Certificates
  • type tested in accordance with EN 14727
  • EN 16121/16122 conformity
  • GS certified
Warranty
Five years
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified
Configurazione 6 x pull-out shelf (panel melamine resin-coated/PP)
Profondità (sistema metrico) esterno 603 mm
Depth (Metric) Interior 570 mm
Dimensioni interne (L x P x A) 570 x 485 x 914 mm
Dimensioni (P x L x A) 603 x 597 x 1965 mm
Door Style Wing, Left-hinged
Da utilizzare con (applicazione) Safe and approved storage of aggressive, non fla mmable hazardous materials in working areas
Altezza (sistema metrico) esterno 1965 mm
Altezza (sistema metrico) interno 914 mm
Modello SL.196.060.MH
N. di sportelli 2
N. di ripiani 6
Tipo di ripiano Pull-out
Rivestimento superficiale Melamine resin laminated
Peso (sistema metrico) 174.9 kg
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 597 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 485 mm
Colore Light Gray
Profondità (sistema imperiale) esterno 23.74 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 77.36 in.
Materiale Chipboard, Polypropylene
Product Type Acids and Alkalis Cabinet
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 23.50 in.