Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Bottiglie per liquido di lavaggio con etichettatura di sicurezza Right-to-Know Safety-Vented™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
6 confezioni
Descrizione
- Nome chimico e formula
- Diamante NFPA™ a colori
- Pericoli per la salute
- N. CAS (numero Servizio di documentazione chimica CAS)
- Indumenti e dispositivi di protezione consigliati
- Imboccatura larga per facilità di riempimento
- I tappi colorati migliorano l'identificazione
- Flaconi in LDPE con valvole in polipropilene
- 500 ml
- Sono disponibili anche flaconi “Label Your Own”
- Utilizzare solo con solventi compatibili con LDPE
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 16 once |
| Colore | Verde |
| Da utilizzare con (applicazione) | Metanolo |
| Materiale | LDPE |
| Quantità | 4/PK |
| Colore chiusura | Verde |
| Certificazione/Conformità | OSHA 29 CFR 1910.1200 |
| Bocca | Larga |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Vedi altri risultati |