Learn More
SCAT™ Safety Waste Cap 'LISA', V3.0
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filo:
B53
B63
B83
G45
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70
S70/71
S90
S95
Include:
4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD, 4 x tappo cieco in PFA, 3 x 5 - 11,5 mm ID, 3 x tappo cieco in PTFE + connettore per filtro di scarico
4 x 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, 4 PFA Blind Plugs, 3 x 5 to 11.5 mm ID Fittings, 3 PTFE Blind Plugs
4x Raccordi 1,6/2,3/3,2 mm, 4x tappo cieco PFA, 3x raccordi 5,0 - 11,5 mm, 3x tappo cieco PTFE + tappo cieco per filtro di scarico
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Descrizione
Il modulo base include un tappo di sicurezza per rifiuti V3.0 'LISA' con la dimensione della filettatura scelta. La fornitura comprende altri 23 accessori. Inoltre, al Safety Waste Cap LISA V3.0 possono essere agganciati diversi altri accessori SCAT, come ad esempio un imbuto o un filtro per l'aria di scarico. Troverete una selezione elencata nella tabella delle ordinazioni:
- Spina cieca Satelite - Per estendere e fissare vari componenti come un imbuto.
- Connettore per tubi - Per il collegamento di tubi più grandi con ID 5 - 11,5 mm.
- Satellite in PTFE - Per una resistenza chimica ottimale.
- Tappo a vite ruotabile a 360° - Per cambiare facilmente il contenitore senza attorcigliare il tubo.
- Raccordi - con design migliorato per una più facile connessione dei capillari con 1,6 mm, 2,3 mm o 3,2 mm di diametro esterno.
- Collegamento del filtro di scarico - i filtri di scarico SCAT bloccano i vapori nocivi con l'aiuto del carbone attivo ottimizzato e garantiscono un'equalizzazione sicura della pressione nei contenitori dei rifiuti
- La vasta gamma di fornitura di raccordi e tappi ciechi nonché di accessori come filtri di scarico e imbuti assicura che il sistema di aggancio sia pronto per l'uso immediato.
Specifica
Specifica
| Include | 4x Raccordi 1,6/2,3/3,2 mm, 4x tappo cieco PFA, 3x raccordi 5,0 - 11,5 mm, 3x tappo cieco PTFE + tappo cieco per filtro di scarico |
| Materiale | PTFE |
| Dimensioni filo | GL45 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sistemi HPLC / UHPLC |
| Tipo | Non elettricamente conduttivo |