Learn More
SCAT™ Safety Waste Cap 'LISA', V3.0 Controllo di livello elettronico di estensione
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Elettricamente conduttivo
Level Control
Non elettricamente conduttivo
Materiale:
PTFE
PTFE, Conductive
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 3
Descrizione
- Basta svitare la spina cieca del LISA e inserire il controllo di livello e collegare il cavo alla scatola del segnale
- Visualizza in modo permanente il livello di riempimento del vostro contenitore di smaltimento e avvisa quando viene raggiunto non appena è pieno
- Disponibile in versione elettricamente conduttiva e non elettricamente conduttiva
LISA è il primo sistema modulare per rifiuti HPLC! Sicurezza sul lavoro e protezione dell'ambiente con la collaudata tecnologia SCAT, con la massima flessibilità: Basta aggiungere connessioni e componenti a seconda delle esigenze. Così si raccolgono solventi, acidi e alcali in modo sicuro - in qualsiasi momento.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SCAT Safety Waste Cap 'LISA', V3.0 |
| Materiale | PTFE |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sistemi HPLC |
| Tipo | Non elettricamente conduttivo |