Learn More
SCAT Safety Waste Cap 'LISA', V3.0 Extension Funnel
Codice prodotto. p-7235938 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Elettricamente conduttivo
Non elettricamente conduttivo
Include:
Imbuto di estensione
Imbuto di prolunga con cavo di messa a terra
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17346429
Marca: SCAT 350120
Safety Waste Cap 'LISA', V3.0 Extension Funnel è un accessorio per i sistemi LISA HPLC/UHPLC.
Accessorio per tappo di sicurezza 'LISA,' V3.0Imbuto di prolunga con coperchio incernieratoRealizzato in PTFE per una resistenza chimica ottimale
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistemi HPLC / UHPLC
Include Imbuto di estensione
Materiale PTFE
Dimensioni filo M30x35
Tipo Non elettricamente conduttivo