Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps, Electrostatic Conductive
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filo:
S50
S60/61
S70/71
S90
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
- Realizzato in materiale PTFE-EL elettricamente conduttivo per prevenire le scariche elettrostatiche
- Disponibile con dimensioni di minaccia e numero di porte capillari (ID 5 - 11,5 mm)
- Attacco GL14 per l'utilizzo con i filtri di scarico SCAT
Specifica
Specifica
| Include | 4 x raccordo PFA 2,3 mm OD, 4 x raccordo PFA 3,2 mm OD, 1 connettore per tubo PP 5 - 11,5 mm ID, 1 x raccordo GL14 per filtro di scarico |
| Materiale | PTFE-EC |
| Dimensioni filo | S90 |
| Tipo | Waste Cap |
| Colore | Nero |