Learn More
SCAT Safety Waste Caps, V2.0
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17175501
Click to view available options
Size:
1 x NPT 3/8 in. (f)
2 x 2.3/3.2 mm OD, 1 x 6.4 - 9 mm ID
3 x 1.6/2.3/3.2 mm OD
3 x 2.3/3.2 mm OD
4 x 2.3/3.2 mm OD, 1 x 6.4 - 9 mm ID
Raccordi O.D. 2,3/3,2 mm
Dimensioni filo:
GL 45
S40/GL40
S60
S60/61
Include:
2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + connettore per filtro di scarico
2 x PFA-fitting 2.3/3.2 mm OD, 2 x PFA-blind plug, 1 x 5.0 - 11.5 mm ID + connettore per filtro di scarico
3 x 1,6/2,3/3,2 mm OD, 3 x tappo cieco PFA, 3 x 5,0 - 11,5 mm ID, 3 x tappo cieco PTFE + connettore per filtro di scarico
3 x 2,3/3,2 mm OD + connettore per filtro di scarico
3 x 2,3/3,2 mm OD, connettore per filtro di scarico
3 x raccordo PFA 2,3/3,2 mm OD, 1 x tappo cieco PFA + connettore per filtro di scarico
4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + connettore per filtro di scarico
4 x raccordo PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 4 x tappo cieco PFA, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID, 1 x tappo cieco PTFE + connettore per filtro di scarico
Connector for exhaust filter (45° beveled)
Dimensione della confezione:
1 foglio
Pezzo
Codice prodotto. 17175501
Marca: SCAT 307916
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per uno smaltimento sicuro con la massima protezione e un lavoro efficiente con liquidi di rifiuti pericolosi. I tappi di sicurezza SCAT proteggono il personale e l'ambiente dai vapori di solventi nocivi.
Con un filtro di scarico adeguato, trasformano il contenitore di smaltimento in un sistema chiuso senza fuoriuscita di vapori di solvente.
  • Scopri la flessibilità del sistema leader mondiale per la sicurezza dei solventi
  • SafetyWasteCap con filettatura S 60/61 nel nuovo design della generazione 2.0
  • Protezione ottimale durante la raccolta di rifiuti liquidi pericolosi o tossici
  • Sistema flessibile con raccordi e connettori per tubi di diverse dimensioni
  • Con molteplici opzioni per collegare tubi e capillari di diverse dimensioni
  • Risparmio di tempo nel cambiare i contenitori dei rifiuti mentre i tubi sono fissi
  • Resistente ai mezzi aggressivi
  • Corpo in PTFE a 360° liberamente ruotabile: Fornisce un facile cambio di contenitore senza distorsione dei tubi
  • .
  • Corpo con guarnizione FKM integrata: Fornisce una connessione ermetica all'apertura del contenitore e si adatta senza problemi anche alle superfici di vetro più difficili. Uno strato aggiuntivo di PTFE protegge la guarnizione dal contatto diretto con i solventi.
  • Raccordi PFA: Design migliorato per una facile connessione dei tubi - Eccellente resistenza chimica - Classificazione di infiammabilità V-0 (UL-94)
  • .
  • Ptfe di grado medico: Eccellente resistenza chimica - Sicurezza alimentare conforme alla FDA -
  • Classificazione di infiammabilità V-0 (UL-94)
  • .
  • Etichetta di inserimento: Contrassegnate le vostre bottiglie con descrizioni individuali
  • .
  • Capo a vite in PPS: Autoclavabile / sterilizzabile fino a 200°C - Classificazione di infiammabilità V-0 (UL-94)
  • Design ergonomico: Maggiore stabilità e costruzione - Migliore maneggevolezza - Facile installazione - Scambio intelligente
  • .
  • Grande gamma di accessori, opzionali: filtri di scarico, uso dell'imbuto, controllo del livello per evitare la tracimazione dei contenitori
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tanica rifiuti
Include 4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + connettore per filtro di scarico
Size 3 x 2.3/3.2 mm OD
Dimensioni filo S60/61
Da utilizzare con (applicazione) Sistema di smaltimento dei rifiuti
Tipo Safety Waste Cap