Learn More
SCAT Safety Waste Caps, V2.0
Codice prodotto. 18696468 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Size:
1 x NPT 3/8 in. (f)
2 x 2.3/3.2 mm OD, 1 x 6.4 - 9 mm ID
3 x 1.6/2.3/3.2 mm OD
3 x 2.3/3.2 mm OD
4 x 2.3/3.2 mm OD, 1 x 6.4 - 9 mm ID
Raccordi O.D. 2,3/3,2 mm
Dimensioni filo:
GL 45
S40/GL40
S60
S60/61
Include:
2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + connettore per filtro di scarico
2 x PFA-fitting 2.3/3.2 mm OD, 2 x PFA-blind plug, 1 x 5.0 - 11.5 mm ID + connettore per filtro di scarico
3 x 1,6/2,3/3,2 mm OD, 3 x tappo cieco PFA, 3 x 5,0 - 11,5 mm ID, 3 x tappo cieco PTFE + connettore per filtro di scarico
3 x 2,3/3,2 mm OD + connettore per filtro di scarico
3 x 2,3/3,2 mm OD, connettore per filtro di scarico
3 x raccordo PFA 2,3/3,2 mm OD, 1 x tappo cieco PFA + connettore per filtro di scarico
4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID + connettore per filtro di scarico
4 x raccordo PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 4 x tappo cieco PFA, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID, 1 x tappo cieco PTFE + connettore per filtro di scarico
Connector for exhaust filter (45° beveled)
Dimensione della confezione:
1 foglio
Pezzo
Codice prodotto. 18696468
Marca: SCAT 307970
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per uno smaltimento sicuro con la massima protezione e un lavoro efficiente con liquidi di rifiuti pericolosi. I tappi di sicurezza SCAT proteggono il personale e l'ambiente dai vapori di solventi nocivi.
  • Discover the flexibility of the world's leading system for solvent safety
  • SafetyWasteCap with S 60/61 thread in the new design of generation 2.0
  • Optimum protection when collecting hazardous or toxic liquid waste
  • Flexible system with fittings and tube connectors in different sizes
  • With multiple options to connect different tubing and capillary sizes
  • Time saving in changing the waste containers while tubes are fixed
  • Resistant against aggressive media
  • PTFE Body 360° freely rotatable: Provides easy container change without distortion of tubing
  • Body with integrated FKM Seal: Provides hermetical connection to the container opening and adapts smoothly even to rugged glass surfaces. An additional PTFE layer protects the seal from direct contact to solvents.
  • PFA Fittings: Improved design for easy tubing connection - Excellent chemical resistance - Flammability classification V-0 (UL-94)
  • Medical Grade PTFE: Excellent chemical resistance Food safe FDA compliant -
  • Flammability classification V-0 (UL-94)
  • Insertion Label: Mark your bottles with individual descriptions
  • PPS Screw Cap: Autoclavable / sterilisable up to 200°C - Flammability classification V-0 (UL-94)
  • Ergonomic Design: Enhanced stability and construction - Improved handling - Easy installation - Smart exchange
  • Huge range of accessories, optional: exhaust filters, funnel use, level control preventing overflowing containers
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Waste Disposal Container
Include Connector for exhaust filter (45° beveled)
Materiale PTFE-EL
Size 1 x NPT 3/8 in. (f)
Dimensioni filo S60/61
Da utilizzare con (applicazione) Waste Disposal System
Tipo Safety Waste Cap