Learn More
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Materiale:
PTFE
Polypropylene
Dimensioni filo:
GL 28
GL 45
GL/S40
GL45
Include:
1 x PFA 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, Air Valve
1 x PTFE 4 mm OD Fitting, Air Valve
1 x raccordo PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, valvola aria
2 x PP 1.6/2.3/3.3 mm OD Fittings, Air Valve, Change Indicator, PP Blind Plug, Labeling Field
2x PFA-fitting 1,6/2,3/3,2 mm OD + valvola a
2x raccordi PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1x tappo cieco PFA + valvola aria
2x raccordo PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD + valvola aria
3 x PP 1.6/2.3/3.3 mm OD Fittings, Air Valve, Change Indicator, 2 x PP Blind Plug, Labeling Field
4 x PFA 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, Air Valve, Change Indicator, 3 PFA Blind Plug, Labeling Field
Raccordi: 1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 x valvole d'aria
Raccordi: 1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 9angoli, 1 x valvole d'aria
Raccordi: 2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 9angoli, 1 x valvole d'aria
Raccordi: 4 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 x valvole d'aria
Raccordi: 6 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 x valvole d'aria
Raccordo: 2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 x tappo cieco PFA, 1 x valvole di sfiato
Dimensione della confezione:
1 foglio
Pezzo
Descrizione
Completo di valvola dell'aria integrata per l'equalizzazione della pressione. Gli SCAT Safety Caps V2.0 forniscono la massima sicurezza per la vostra fornitura di solventi HPLC: Materiali di alta qualità garantiscono la massima sicurezza per il laboratorio e il personale Tappo a vite ruotabile a 360° e autoclavabile fino a 200 °C per la massima flessibilità Costruzione stabile per la massima sicurezza e una facile manipolazione Chimicamente resistente ai solventi organici aggressivi Design attraente e disposizione chiara delle connessioni Design migliorato per una facile connessione dei capillari in vari colori Vaiolo d'aria gratuito con indicatore di sostituzione incluso in ogni SafetyCap
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottiglie da laboratorio |
| Include | Raccordi: 4 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 x valvole d'aria |
| Materiale | PTFE |
| Dimensioni (sistema metrico) | Raccordo O.D. 3,2 mm |
| Dimensioni filo | GL 45 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sistemi HPLC |
| Tipo | Safety Cap IV, V2.0 |
| Autoclavabile | Autoclavabile |