Learn More
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17833530 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Materiale:
PTFE
Polypropylene
Dimensioni filo:
GL 28
GL 45
GL/S40
GL45
Include:
1 x PFA 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, Air Valve
1 x PTFE 4 mm OD Fitting, Air Valve
1 x raccordo PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, valvola aria
2 x PP 1.6/2.3/3.3 mm OD Fittings, Air Valve, Change Indicator, PP Blind Plug, Labeling Field
2x PFA-fitting 1,6/2,3/3,2 mm OD + valvola a
2x raccordi PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1x tappo cieco PFA + valvola aria
2x raccordo PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD + valvola aria
3 x PP 1.6/2.3/3.3 mm OD Fittings, Air Valve, Change Indicator, 2 x PP Blind Plug, Labeling Field
4 x PFA 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, Air Valve, Change Indicator, 3 PFA Blind Plug, Labeling Field
Raccordi: 1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 x valvole d'aria
Raccordi: 1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 9angoli, 1 x valvole d'aria
Raccordi: 2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 9angoli, 1 x valvole d'aria
Raccordi: 4 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 x valvole d'aria
Raccordi: 6 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 x valvole d'aria
Raccordo: 2 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 x tappo cieco PFA, 1 x valvole di sfiato
Dimensione della confezione:
1 foglio
Pezzo
Codice prodotto. 17833530
Marca: SCAT™ 307019PP
I tappi di sicurezza V2.0 sono progettati per estrarre in sicurezza i solventi quando si lavora con qualsiasi sistema HPLC/UHPLC. Estraete i vostri solventi in modo sicuro da bottiglie e serbatoi senza essere esposti a gas pericolosi e vapori di solvente.
SCAT™ Safety Caps V2.0 provide maximum safety for your HPLC solvent supply.
  • High quality materials ensure maximum safety for lab and staff
  • 360° rotatable and up to 200°C autoclavable screw cap for maximum flexibility
  • Stable construction for highest safety and easy handling
  • Chemically resistant against aggressive organic solvents
  • Attractive design and clear arrangement of connections
  • Improved design for easy connection of capillaries in various colors
  • Free air valve with change indicator included with every Safety Cap
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Lab Bottle
Include 1 x PFA 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, Air Valve
Materiale Polypropylene
Dimensioni filo GL 45
Da utilizzare con (applicazione) HPLC Systems
Tipo Safety Cap