Learn More
SCAT Safety Waste Caps, con collegamento a terra
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10559490
Click to view available options
Size:
B53
B83
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
Include:
2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID, connessione di terra + connettore per filtro di scarico
3 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID, connessione di terra + connettore per filtro di scarico
3 x 2,3/3,2 mm OD, collegamento a terra + connettore per filtro di scarico
3 x 2,3/3,2 mm OD, controllo meccanico del livello, collegamento a terra + connettore per filtro di scaric
3 x 2,3/3,2 mm OD, controllo meccanico del livello, collegamento a terra + connettore per filtro di scarico
4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID, connessione di terra + connettore per filtro di scarico
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10559490
Marca: SCAT 108026
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tappi di sicurezza per rifiuti con connettore di messa a terra per dissipare la carica statica sul tappo per evitare esplosioni o incendi da scintille.
I Safety Waste Caps di SCAT offrono la massima sicurezza per il vostro smaltimento di liquidi HPLC. Smaltite in modo sicuro i vostri rifiuti liquidi di laboratorio senza contaminare l'aria dell'ambiente utilizzando i SafetyWasteCap con filtri dell'aria di scarico integrati. Questi filtri ad alte prestazioni regolano l'equilibrio della pressione dell'aria e impediscono la fuoriuscita di vapori a causa della conseguente sovrapressione nel contenitore di smaltimento. La varietà di chiusure, connessioni e dimensioni delle filettature consente un adattamento ottimale alla vostra situazione HPLC. Versioni aggiuntive con connessioni di messa a terra, controlli di livello o imbuti di sicurezza o offrono ogni comodità per uno smaltimento sicuro.I materiali di alta qualità garantiscono la massima sicurezza per il laboratorio e il personalePuò essere equipaggiato individualmente con indicatori di livello, imbuti di sicurezza o connessioni di messa a terraTappo a vite girevole a 360° e sterilizzabile in autoclave fino a 200 °C per la massima flessibilitàPorta di connessione per un filtro di scarico SCAT V3.0 su ogni Safety Waste Cap
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tanica rifiuti
Include 2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID, connessione di terra + connettore per filtro di scarico
Size S50
Da utilizzare con (applicazione) Sistema di smaltimento dei rifiuti
Tipo Safety Waste Cap