Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps, con controllo di livello
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Size:
B83
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
Diametro (sistema metrico) esterno:
2 x 2.3/3.2 mm
2 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm
3 x 2.3 to 3.2 mm, 1 x 5 to 11.5 mm
3 x 2.3/3.2 mm
4 x 2.3/3.2 mm
4 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm
Include:
Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico
Controllo elettronico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico
Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico
Controllo meccanico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico
Mechanical Level Control, Connector For Exhaust Filter
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
SCAT™ Safety Waste Caps provide maximum safety for your HPLC liquid disposal. Safely dispose of your liquid laboratory waste without contaminating the ambient air by using these Safety Waste Caps with integrated exhaust air filters. These high-performance filters regulate the air pressure balance and prevent the escape of vapors due to resulting overpressure in the disposal container.
- High quality materials ensure maximum safety for lab and staff
- Can be individually equipped with level indicators, safety funnels or grounding connections
- 360° rotatable and up to 200°C autoclavable screw cap for maximum flexibility
- Connection port for a SCAT™ exhaust filter V3.0 on each Safety Waste Cap
- Variety of closures, connections and thread sizes allows optimal adaptation to each HPLC situation
- Versions with grounding connections, level controls or safety funnels offer for safe disposal
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Waste Disposal Container |
| Include | Mechanical Level Control, Connector For Exhaust Filter |
| Size | S70/71 |
| Da utilizzare con (applicazione) | HPLC Disposal Systems |
| Tipo | Tapón de seguridad para residuos |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 3 x 2.3 to 3.2 mm, 1 x 5 to 11.5 mm |