Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps, con controllo di livello
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Size:
B83
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
Diametro (sistema metrico) esterno:
2 x 2.3/3.2 mm
2 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm
3 x 2.3 to 3.2 mm, 1 x 5 to 11.5 mm
3 x 2.3/3.2 mm
4 x 2.3/3.2 mm
4 x 2.3/3.2 mm, 1 x 5.0 - 11.5 mm
Include:
Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico
Controllo elettronico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico
Controllo elettronico del livello, connettore per il filtro di scarico
Controllo meccanico del livello, collegamento di messa a terra, connettore per il filtro di scarico
Mechanical Level Control, Connector For Exhaust Filter
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
I Safety Waste Caps di SCAT offrono la massima sicurezza per il vostro smaltimento di liquidi HPLC. Smaltite in modo sicuro i vostri rifiuti liquidi di laboratorio senza contaminare l'aria dell'ambiente utilizzando i SafetyWasteCap con filtri dell'aria di scarico integrati. Questi filtri ad alte prestazioni regolano l'equilibrio della pressione dell'aria e impediscono la fuoriuscita di vapori a causa della conseguente sovrapressione nel contenitore di smaltimento. La varietà di chiusure, connessioni e dimensioni delle filettature consente un adattamento ottimale alla vostra situazione HPLC. Versioni aggiuntive con connessioni di messa a terra, controlli di livello o imbuti di sicurezza o offrono ogni comodità per uno smaltimento sicuro.I materiali di alta qualità garantiscono la massima sicurezza per il laboratorio e il personalePuò essere equipaggiato individualmente con indicatori di livello, imbuti di sicurezza o connessioni di messa a terraTappo a vite girevole a 360° e sterilizzabile in autoclave fino a 200 °C per la massima flessibilitàPorta di connessione per un filtro di scarico SCAT V3.0 su ogni Safety Waste Cap
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 55.5 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 61 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tanica rifiuti |
| Include | Controllo di livello meccanico, connettore per filtro di scarico |
| Materiale | PTFE |
| Size | S60/61 |
| Tipo | Safety Waste Cap |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 2 x 2.3/3.2 mm |