Learn More
SCAT Safety Waste Set V2.0
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 L Canister
2.5 L Canister
5 L Canister
Include:
Safety Funnel with Lid 'Arnold'
Tanica da 10 l
Tanica da 2,5 l
Tanica da 5 l
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Descrizione
- Collect liquid waste safely with the SCAT. safety funnel MARCO V2.0
- Ready to use
- Consists of lid funnel and different canister sizes in a complete set
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 140 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Include | Safety Funnel with Lid 'Arnold' |
| Materiale | HDPE |
| Dimensioni filo | S55 |
| Volume (sistema metrico) | 10 L Canister |
| Tipo | Waste Funnel |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |