Learn More
SCAT Safety Waste Set V2.0
Codice prodotto. p-9281001 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 L Canister
2.5 L Canister
5 L Canister
Include:
Safety Funnel with Lid 'Arnold'
Tanica da 10 l
Tanica da 2,5 l
Tanica da 5 l
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 16659085
Marca: SCAT 307316
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
SafetyWasteSet V2.0 contiene tutto il necessario per rendere rapidamente operativo il tuo punto di smaltimento dei rifiuti.
  • Raccolta sicura dei rifiuti liquidi con l'imbuto di sicurezza SCAT MARCO V2.0
  • Pronto all'uso
  • Composto da un imbuto con coperchio e diversi formati di barattolo in un kit completo
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 140 mm
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Include Tanica da 2,5 l
Materiale HDPE
Dimensioni filo GL45
Volume (sistema metrico) 2.5 L Canister
Tipo Set di canister e coperchio imbuto MARCO, V2.0