Learn More
Thermo Scientific™ SAHARA S49SS Stainless Steel Heated Bath
Codice prodotto. 10040858 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10040858
Marca: Thermo Scientific™ 1701490
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Durable, seamless stainless steel bath for high temperature applications
  • Bath volume: 29-51 L
  • Material: Stainless steel
  • Temperature: Ambient +13 to 200°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 L
Gamma di temperatura Up to 300°C
Materiale Stainless Steel