Learn More
Thermo Scientific™ SAHARA S45SS Stainless Steel Heated Bath
Codice prodotto. 11610941 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
41 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11610941
Marca: Thermo Scientific™ 1701450
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Durable, seamless stainless steel baths for high temperature applications
  • Bath volume: 30-41 L
  • Material: Stainless steel
  • Temperature: Ambient +13 to 200°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 41 L
Materiale Stainless Steel