Learn More
Thermo Scientific™ Basin for SAHARA S6T Transparent Acrylic Heated Bath
Ideal when visibility of your application is required
Marca:  Thermo Scientific™ 1702060
Codice prodotto. 11630941
  • 595.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-05-2026
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Bath volume: 4-6 L
  • Material: Transparent acrylic
  • Temperature: Ambient plus 13°C to a maximum of 80°C