Learn More
R&L Enterprises™ Aste in acciaio inossidabile
Codice prodotto. 11759327 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
10 mm
12,5 mm
12,5 mm
12.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11759327
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An excellent option for the construction of retort stands in the laboratory. R&L Enterprises™ Bright Stainless Steel Rods are durable and corrosion resistant.
  • Durable
  • Easy-to-clean
  • Corrosion resistant
  • Stainless steel
Specifica
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Diametro (sistema metrico) interno 12,5 mm
Product Type Asta
Descrizione Plain (without thread)
Da utilizzare con (applicazione) Per supporto tipo V