Learn More
Saint Gobain Life Sciences Telo di protezione in Bytac™
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
15 piedi x 12,5 in. (4,6 m x 320 mm)
15 piedi x 25 in. (4,6 m x 640 mm)
Materiale:
FEP
FEP, alluminio
FEP, vinile
Dimensione della confezione:
4.50m
4.60m
5m
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
Put the protection of FEP fluoropolymer on any surface
- Made of an overlay of FEP film bonded to a support backing of vinyl or aluminum (backing is coated with pressure-sensitive acrylic adhesive)
- Protect benchtops, fume hoods, temporary tables, walls/ceilings, splash screens, walls of spray booths, and other lab surfaces
- Help protect surfaces against absorption of toxic or radioactive chemicals
- Corrosive chemicals, paint, oil, grease, and sticky substances wipe off easily with damp sponge
- Cut easily with scissors
- Install easily—simply peel off protective paper from adhesive backing and apply to surface
Order Info
Bytac protector with vinyl backing recommended for temperatures up to 93°C (200°F); with aluminum foil backing, can be used up to 182°C (360°F).
Specifica
Specifica
| Product Type | Protezione per piano da lavoro |
| Materiale | FEP, alluminio |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 15 piedi |
| Lunghezza (sistema metrico) | 4,6 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12,5 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 320 mm |
| Dimensioni (L x P) | 15 piedi x 12,5 in. (4,6 m x 320 mm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Protezione di banchi da lavoro, cappe aspiranti, tavoli provvisori, pareti e soffitti, splash screen, pareti di cabine di verniciatura e altre superfici dei laboratori |
| Quantità | Ciascuno |