Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemfluor™ Fluoropolymer Film
Codice prodotto. 12337008
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
50 ft.
Dimensione della confezione:
15m
Codice prodotto. 12337008
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069278
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Chemfluor™ Fluoropolymer Film is an ideal lining or covering for shelves, drawers, tables, trays, drain boards and sinks.
  • Temperature and corrosion resistant
  • Non-stick surface
  • Non-porous and non-absorbent
  • Dimensions: 50 ft. x 6 in.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Ideal lining or covering for shelves, drawers, tables, trays, drain boards and sinks
Lunghezza (sistema imperiale) 50 ft.
Product Type Wrapping Film
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Larghezza (sistema metrico) 15 cm
Lunghezza (sistema metrico) 15.2 m
Materiale PTFE
Spessore 127 μm