Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Bendable PTFE Stirring Rod
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20 mm
30 mm
40 mm
Diametro (sistema metrico):
6 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Heat resistant to 288°C (550°F)
- Completely inert to highly corrosive reagents
- Anti-stick properties facilitate cleaning
- Unbreakable
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) | 0.3 in. |
| Include | Fully enclosed steel insert |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 16 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo | Stirring Rod |