Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Cylinder
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- These graduated cylinders offer all the advantages of non-stick inert fluoropolymers.
- PFA is temperature resistant from -320°F (-196°C) to +500°F (+260°C) and has the lowest metal ion content.
- As a result, Chemware™ cylinders are excellent for trace metal analysis.
Specifica
Specifica
| Materiale | PFA |
| Diametro (sistema imperiale) | 3.02 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 7.6 cm |
| Graduazioni | 0.5 mL |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.34 oz. |
| Suddivisione | 0.5 mL |
| Diameter (Metric) Inside | 13 mm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Base Type | Wide |
| Vedi altri risultati |