Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Cylinder
Codice prodotto. p-4399762
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12348915
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069600
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Graduated Chemware™ Cylinder made from chemically inert fluoropolymers.
  • These graduated cylinders offer all the advantages of non-stick inert fluoropolymers.
  • PFA is temperature resistant from -320°F (-196°C) to +500°F (+260°C) and has the lowest metal ion content.
  • As a result, Chemware™ cylinders are excellent for trace metal analysis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale PFA
Diametro (sistema imperiale) 3.02 in.
Diametro (sistema metrico) 7.6 cm
Graduazioni 0.5 mL
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 0.34 oz.
Suddivisione 0.5 mL
Diameter (Metric) Inside 13 mm
Sterilità Non-sterile
Base Type Wide
Altezza (sistema imperiale) 4.6 in.
Altezza (sistema metrico) 118.5 mm
Tipo Cilindro graduato