Learn More
Saint-Gobain Chemware™ in resina di fluoropolimero PTFE, Policemen
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 cm
15 cm
20 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Will not scratch or damage delicate surfaces
- Choose from Hayman Style, Double Flat End Style, Double-ended Lab Spoon Style and Tapered Pallet with reinforced Hardwood Handle
- Extra heavy-duty PTFE coatings
- Resistant to low and high temperatures
- Use for handling chemically active materials
- Corrosion resistant
- Non-wettable
- Chemically inert
Specifica
Specifica
| Product Type | Spatola, Policemen |
| Da utilizzare con (applicazione) | Trasferimento o raschiamento delicato dei precipitati e dei residui |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.28 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.023 cm |
| Include | Punta a scalpello e tagliente diagonale |
| Materiale | PTFE Fluoropolymer Resin |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 cm |