Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE PFA Griffin Beakers
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
125 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Designed for rapid heat transfer
- Can be heated in a microwave or directly on a hot plate up to 500°F (260°C)
- Transparent
- Graduated for easy measuring
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 1.7 oz. |
| Colore | Transparent |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | PTFE |
| Intervallo di graduazione | 10 to 50 mL |
| Tipo | Becher |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Monouso | Reusable |
| Graduated | Sì |
| Stile | Griffin |