Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE PFA Griffin Beakers
Codice prodotto. 12356988
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
125 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12356988
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069537
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Chemware™ PTFE PFA Griffin Beakers ideal for ultrapure applications.
  • Designed for rapid heat transfer
  • Can be heated in a microwave or directly on a hot plate up to 500°F (260°C)
  • Transparent
  • Graduated for easy measuring
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 4.2 oz.
Colore Transparent
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Materiale PTFE
Intervallo di graduazione 25 to 125 mL
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated
Stile Griffin