Learn More
Saint-Gobain Chemware™ PTFE Watch Glasses
Codice prodotto. 10677925
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
5 cm
Capacità (sistema metrico):
11 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10677925
Marca: Saint-Gobain D1069012
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used for weighing, crystallization, and drying
Chemically compatible with virtually all industrial chemicals and solvents; exceptions include molten alkali metals, fluorine, and strong fluorinating agents.
  • All sizes molded to same contour for easy stacking
  • Noncontaminating, nonstick
  • Also act as beaker covers for Chemware PTFE Griffin Beakers (05-586-1 Series)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 11 mL
Materiale PTFE
Forma Round
Tipo Watch Glass
Da utilizzare con (applicazione) Crystallization and Drying, Used as Beaker Covers, Weighing
Da utilizzare con (apparecchiatura) For 50mL beaker
Diametro (sistema imperiale) 1.96 in.
Diametro (sistema metrico) 5 cm