Learn More
Saint Gobain Life Sciences Semimicro spatole Chemware™
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
23 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Nickel-stainless-steel
- One flat end, one spoon end
- Both ends have heavy-duty coatings of PTFE
- Dia.: 0.185 in. (4.7 mm)
Specifica
Specifica
| Forma | Flat Spatula End, Spoon End |
| Rivestimento | PTFE |
| Product Type | SemiSpatola, Micro |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per le applicazioni legate a ultra purezza, inerzia chimica o perdita di quantità critiche, utilizzabile per il sollevamento e la gestione di materiali attivi chimicamente, caldi o freddi |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.185 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.469 cm |
| Include | Piatta a una estremità, cucchiaio sull’altra |
| Materiale | Nichel, acciaio inox |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23 cm |