Learn More
Saint-Gobain Norprene™ Chemical Tubing
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.188 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 15
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.188 in. |
| Materiale | Norprene |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 5/16 in. |
| Overall Length (English) | 50 ft. |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.0625 in. |
| Pressione massima | 29 psi |