Learn More
Saint-Gobain Norprene™ Pressure Tubing
Codice prodotto. 11882120
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1/2 in.
3/4 in.
5/8 in.
Dimensione della confezione:
15m
Codice prodotto. 11882120
Marca: Saint-Gobain 9571502
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 1/2 in.
Materiale Norprene
Diametro (sistema imperiale) esterno 3/4 in.
Overall Length (English) 50 ft.
Pressione massima 100 psi