Learn More
Saint-Gobain Norprene™ Pressure Tubing
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1/2 in.
3/4 in.
5/8 in.
Dimensione della confezione:
15m
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) interno | 1/2 in. |
| Materiale | Norprene |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 3/4 in. |
| Overall Length (English) | 50 ft. |
| Pressione massima | 100 psi |