Learn More
Saint-Gobain Campionatori per fusti e serbatoi universali Norwell™ The Dipstik™
Codice prodotto. p-166693
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
300 ml
Materiale:
Polipropilene
Lunghezza (sistema metrico):
101.6 cm
Lunghezza (sistema imperiale):
40 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12413060
Marca: Saint-Gobain D86532751
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Samples free-flowing liquids from virtually any source
Samples free-flowing liquids from virtually any source. Choose between a construction of 100% virgin FEP and PTFE with interchangeable parts to assemble a system for specific applications, or disposable polypropylene unit for simple routine sampling. Both versions feature a safety pouring top with snap-close cap to prevent accidental spills during handling. Cap is attached with a tether to prevent misplacement. A PTFE indicator ring marks fluid levels, as well as immiscible layers within drums and tanks. Push/seal bottom snaps closed after sample collection.
Order Info
Diameter, 1 in. (2.5cm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Drum e Tank Sampler
Materiale Polipropilene
Tipo di parte inferiore A pressione/a tenuta
Capacità (sistema imperiale) 10.2 oz.
Capacità (sistema metrico) 300 ml
Monouso
Da utilizzare con (applicazione) Per il prelievo di liquidi liberi in pressoché tutte le applicazioni
Diametro (sistema imperiale) esterno 1 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 2.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 40 in.
Lunghezza (sistema metrico) 101.6 cm