Learn More
Saint-Gobain Tubo Tygon™ a elevata purezza, Formula 2475
Codice prodotto. 12366919
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.06 in.
0.18 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.18 in.
0.31 in.
0.37 in.
0.43 in.
1/2 in.
3/4 in.
Spessore (sistema imperiale):
0.06 in.
0.12 in.
Dimensione della confezione:
15m
Pezzo
Codice prodotto. 12366919
Marca: Saint-Gobain ACG00022
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Environmentally friendly—safe to dispose of through incineration
  • Contains no plasticizers that can leach into or contaminate fluid, yet tubing remains flexible
  • Virtually no absorption of key fluid constituents into tubing material or fluid adsorption onto tubing walls; fluid alteration and loss is limited
  • Ideal for handling sensitive fluids such as pharmaceutical or biological solutions
  • Also available braid-reinforced to withstand solutions with elevated working pressure (Contact your Fisher Scientific Customer Service Representative for details)
Order Info
In packs of 50 ft. (15m)
Compliance
Meets USP Class VI, FDA and NSF specifications. Documented biocompatibility to ISO 10993 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Meets USP Class VI, FDA and NSF specifications. Documented biocompatibility to ISO 10993 standards.
Diametro (sistema imperiale) interno 5/16 in.
Diametro (sistema metrico) interno 7.9 mm
Materiale Tygon
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.43 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Overall Length (English) 50 ft.
Overall Length (Metric) 15 m
Spessore (sistema imperiale) 0.06 in.
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm