Learn More
Salicylaldoxime, 98%
Codice prodotto. 10062790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10062790
Marca: Thermo Scientific Acros 207400250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 94-67-7 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94-67-7
Formula molecolare C7H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Numero MDL MFCD00002120
InChI Key GFCNBJDXQMZOOC-WAYWQWQTSA-N
Sinonimo salicylaldoxime, 2-hydroxybenzaldehyde oxime, salicylaldehyde oxime, 2-hydroxyimino methyl phenol, 6-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, e-2-hydroxybenzaldehyde oxime, orihzizptztncu-uhfffaoysa-n, orihzizptztncu-vmpitwqzsa-n, 2-1e-hydroxyimino methyl phenol, salicylideneaminoalcohol
PubChem CID 6740756
IUPAC Name 6-[(hydroxyamino)methylidene]cyclohexa-2,4-dien-1-one
SMILES ON\C=C1\C=CC=CC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Salicylaldoxime
Punto di fusione 56°C to 59°C
Colore Bordeaux to Purple-Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare 2-(HO)C6H4CH=NOH
Quantità 25 g
Beilstein 08, 49
Indice di Merck 15, 8464
Peso formulazione 137.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Salicylaldoxime