Learn More
Salicylhydrazide, 98+%
Codice prodotto. 10081290 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10081290
Marca: Thermo Scientific Acros 132610250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 936-02-7 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 936-02-7
Formula molecolare C7H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00007599
InChI Key XSXYESVZDBAKKT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo salicylhydrazide, 2-hydroxybenzhydrazide, salicyl hydrazide, salicyloyl hydrazide, salicylic acid hydrazide, salicylic hydrazide, salicyloylhydrazine, salicylohydrazide, o-hydroxybenzhydrazide, o-hydroxybenzoylhydrazide
PubChem CID 13637
IUPAC Name 2-hydroxybenzohydrazide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NN)O
Specifica
Materiale o nome chimico Salicylhydrazide
Nota nome 98%
Punto di fusione 147.0°C to 150.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare 2-(HO)C6H4CONHNH2
Quantità 25 g
Beilstein 10, 100
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Salicylhydrazide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.