Learn More
Salicylic acid, 99%
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
L'acido salicilico viene utilizzato come conservante alimentare e nel trattamento di molti disturbi della pelle quali acne, forfora, psoriasi e dermatite seborroica della pelle e del cuoio capelluto. Ha funzioni antisettiche. Viene utilizzato principalmente nell'industria farmaceutica per la produzione di farmaci antipiretici, analgesici, antinfiammatori e diuretici. Viene inoltre utilizzato nell'industria della tintura per la produzione di coloranti azoici diretti e di tinture a mordente acido.
Solubilità
Solubile in tetracloruro di carbonio, benzene, propanolo, etanolo assoluto, acetone, toluene ed etere. Poco solubile in acqua.
Note
Fotosensibile. Incompatibile con agenti ossidanti forti, basi forti, iodio, ferro e sali di ferro.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Salicylic acid |
| Punto di fusione | 158°C to 160°C |
| Punti di ebollizione | 211°C (20mmHg) |
| Densità | 1.443 |
| Quantità | 500 g |
| Punto d'infiammabilità | 157°C (315°F) |
| Sensibilità | Light sensitive |
| Beilstein | 774890 |
| Indice di Merck | 14,8332 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in carbon terachloride,benzene,propanol,absolute ethanol,acetone,toluene and ether. Slightly soluble in water. |
| Show More |
Safety and Handling
- Salicylic acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Salicylic acid