Learn More
Salicylic acid, 99%
Codice prodotto. 11493980
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493980 250 g 250g
11454953 500 g 500g
11464953 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11493980 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12253.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 69-72-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applicazioni
L'acido salicilico viene utilizzato come conservante alimentare e nel trattamento di molti disturbi della pelle quali acne, forfora, psoriasi e dermatite seborroica della pelle e del cuoio capelluto. Ha funzioni antisettiche. Viene utilizzato principalmente nell'industria farmaceutica per la produzione di farmaci antipiretici, analgesici, antinfiammatori e diuretici. Viene inoltre utilizzato nell'industria della tintura per la produzione di coloranti azoici diretti e di tinture a mordente acido.
Solubilità
Solubile in tetracloruro di carbonio, benzene, propanolo, etanolo assoluto, acetone, toluene ed etere. Poco solubile in acqua.
Note
Fotosensibile. Incompatibile con agenti ossidanti forti, basi forti, iodio, ferro e sali di ferro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69-72-7
Formula molecolare C7H6O3
Molecular Weight (g/mol) 138.12
Numero MDL MFCD00002439
InChI Key YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
IUPAC Name Acido 2-idrossibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Salicylic acid
Punto di fusione 158°C to 160°C
Punti di ebollizione 211°C (20mmHg)
Densità 1.443
Quantità 250 g
Punto d'infiammabilità 157°C (315°F)
Sensibilità Light sensitive
Beilstein 774890
Indice di Merck 14,8332
Informazioni di solubilità Soluble in carbon terachloride,benzene,propanol,absolute ethanol,acetone,toluene and ether. Slightly soluble in water.
Peso formulazione 138.12
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Salicylic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Salicylic acid