Learn More
Salicylic acid, For ACS analysis, 99.68%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11477862 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11477862 100 g
11487862 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11477862 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215257080
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-08-2026
Identificatori chimici
CAS 69-72-7
Formula molecolare C7H6O3
Molecular Weight (g/mol) 138.12
Numero MDL MFCD00002439
InChI Key YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
IUPAC Name Acido 2-idrossibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Salicylic acid
Nota nome For ACS analysis
Colore White
Intervallo percentuale saggio >99%
Peso formulazione 138.12
Densità 1.443g/mL
Quantità 100 g
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Salicylic Acid, ACS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Salicylic Acid