Learn More
Salicylic acid, For ACS analysis, 99.68%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11487862 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11487862 500 g
11477862 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11487862 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215257090
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Identificatori chimici
CAS 69-72-7
Formula molecolare C7H6O3
Molecular Weight (g/mol) 138.12
Numero MDL MFCD00002439
InChI Key YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
IUPAC Name Acido 2-idrossibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Salicylic acid
Nota nome For ACS analysis
Colore White
Densità 1.443g/mL
Quantità 500 g
Forma fisica Powder
Intervallo percentuale saggio >99%
Peso formulazione 138.12