Learn More
Salicylic acid, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10434321 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10434321 500 g Plastic bottle 500g
10463551 2 kg Plastic bottle 2kg
10247373 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10434321 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 419225000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 69-72-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69-72-7
Formula molecolare C7H6O3
Molecular Weight (g/mol) 138.12
Numero MDL MFCD00002439
InChI Key YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
IUPAC Name Acido 2-idrossibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Salicylic acid
Punto di fusione 158.0°C to 161.0°C
Punti di ebollizione 211.0°C (20.0 mmHg)
Colore White
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità 157°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Powder
Intervallo percentuale saggio 99+%
Residuo dopo la combustione 0.01% max.
Pressione del vapore 0.3mbar at 95°C
Beilstein 10, 43
Indice di Merck 15, 8469
Peso formulazione 138.12
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Salicylic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico