Learn More
Salicylic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200100204
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
Codice prodotto. 16444267
Marca: Medchem Express HYB0167
MedChemExpress Salicylic acid (2-Hydroxybenzoic acid) inhibits cyclo-oxygenase-2 (COX-2) activity independently of transcription factor (NF-κB) activation.
Salicylic acid (2-Hydroxybenzoic acid) inhibits cyclo-oxygenase-2 (COX-2) activity independently of transcription factor (NF-κB) activation.
Specifica
Materiale o nome chimico Salicylic acid
CAS 69-72-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H6O3
Quantità 50 g
Sinonimo 2-Hydroxybenzoic acid
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (724.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (7.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1O
Molecular Weight (g/mol) 138.12
Peso formulazione 138.12
Percent Purity 96.22%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.