Learn More
Salidroside, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200099170
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 16448868
Marca: Medchem Express HYN0109
MedChemExpress Salidroside is a prolyl endopeptidase inhibitor. Salidroside alleviates cachexia symptoms in mouse models of cancer cachexia via activating mTOR signalling. Salidroside protects dopaminergic neurons by enhancing PINK1/Parkin-mediated mitophagy.
Salidroside is a prolyl endopeptidase inhibitor. Salidroside alleviates cachexia symptoms in mouse models of cancer cachexia via activating mTOR signalling. Salidroside protects dopaminergic neurons by enhancing PINK1/Parkin-mediated mitophagy.
Specifica
Materiale o nome chimico Salidroside
CAS 10338-51-9
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H20O7
Quantità 10 mg
Sinonimo Rhodioloside
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (333.00 mM)
SMILES O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)[C@@H]1OCCC2=CC=C(O)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 300.3
Peso formulazione 300.3
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.