Learn More
Saline-Sodium Citrate (SSC), 20X Solution (Molecular Biology), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10785104
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1L
4L
20L
Dimensione della confezione:
1L
20L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10785104 20L 20L
10418353 1L 1L
10183433 4L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10785104 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP132520
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-04-2027
Aggiungi al carrello
Saline–Sodium Citrate (SSC) is used as a buffer in Southern transfer protocols.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Saline-Sodium Citrate
Concentrazione 2.9 to 3.1 M
pH 7
Forma fisica Liquid
Quantità 20L
DNasi DNase free
Grado Molecular Biology