missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Salinomycin, MedChemExpress

Codice prodotto. 16462747
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16462747

Marca: Medchem Express HY15597

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Salinomycin (Procoxacin), a polyether potassium ionophore antibiotic, selectively inhibits the growth of gram-positive bacteria. Salinomycin is a potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling, blocks Wnt-induced LRP6 phosphorylation. Salinomycin (Procoxacin) shows selective activity against human cancer stem cells.

Salinomycin (Procoxacin), a polyether potassium ionophore antibiotic, selectively inhibits the growth of gram-positive bacteria. Salinomycin is a potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling, blocks Wnt-induced LRP6 phosphorylation. Salinomycin (Procoxacin) shows selective activity against human cancer stem cells.

Specifica

Materiale o nome chimico Salinomycin
Forma fisica Solid
CAS 53003-10-4
Colore Light Yellow
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C42H70O11
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo Procoxacin
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 36.7 mg/mL (48.87 mM)
SMILES [H][C@]1([C@](C)(CC2)O[C@]32[C@H](O)C=C[C@]4(O[C@]([H])([C@@H](CC)C([C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@]5([H])O[C@]([C@@H](CC)C(O)=O)([H])CC[C@@H]5C)=O)[C@@H](C)C[C@H]4C)O3)CC[C@@](CC)(O)[C@H](C)O1
Molecular Weight (g/mol) 751.0
Peso formulazione 751.0
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato