Learn More
Salsolidine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16477796
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
Codice prodotto. 16477796
Marca: Medchem Express HY22385
MedChemExpress Salsolidine is a tetrahydroisoquinoline alkaloid, acts as a stereoselective competitive MAO A inhibitor.
Salsolidine is a tetrahydroisoquinoline alkaloid, acts as a stereoselective competitive MAO A inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico Salsolidine
CAS 5784-74-7
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H17NO2
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (241.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1NCCC2=C1C=C(OC)C(OC)=C2
Molecular Weight (g/mol) 207.27
Peso formulazione 207.27
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.