Learn More
Samarium(III) bromide hexahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7049529
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11362558
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014603.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13517-12-9 | Br3H12O6Sm | 498.162 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13517-12-9
Formula molecolare Br3H12O6Sm
Molecular Weight (g/mol) 498.162
Numero MDL MFCD00192430
InChI Key LXJDCZVUWJNXRL-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo acmc-20ajrk, samarium bromide hexahydrate, samarium 3+ bromide-water 1/3/6, samarium iii bromide hexahydrate, reacton™
PubChem CID 57348178
IUPAC Name samarium(3+);tribromide;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Br-].[Sm+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Samarium(III) bromide hexahydrate
Punto di fusione >640°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (REO)
Peso formulazione 498.15 (390.06 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton
Sensibilità Hygroscopic