Learn More
Samarium(III) carbonate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Codice prodotto. p-7049191
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11302278
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013177.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 38245-37-3 | C3O9Sm2 | 480.74 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38245-37-3
Formula molecolare C3O9Sm2
Molecular Weight (g/mol) 480.74
Numero MDL MFCD00150444
InChI Key QCZFMLDHLOYOQJ-UHFFFAOYSA-H
IUPAC Name disamarium(3+) tricarbonate
SMILES [Sm+3].[Sm+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Samarium(III) carbonate hydrate
Punto di fusione >500°C (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (REO)
Peso formulazione 480.73 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton
Sensibilità Hygroscopic